选择尺寸
$230.00
选择尺寸
About This Item
$230.00
推荐产品
类型
Type II-B
表单
powder
比活
20-80 units/mg protein (biuret)
环保替代产品特性
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
环保替代产品分类
, Enabling
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
生化/生理作用
质量
单位定义
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
Beta-amylase is found in bacteria, fungi, and plants. To measure β-amylase activity, this assay uses a colorimetric spectrophotometric stop reaction at 540 nm.
β-淀粉酶存在于细菌、真菌和植物中。在测定β-淀粉酶活性时,该测定使用了一种在540nm处的比色分光光度终点反应法进行测定。