Merck
AXYPCR02C
平盖PCR管
thin wall, size 0.2 mL, pkg of 10x1000tubes/cs, clear
别名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.11
材料
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-02-C
Corning
包裝
pkg of 10x1000tubes/cs
技術
PCR: suitable
尺寸
0.2 mL
顏色
clear
接頭
cap (push fit)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 99.9%纯度聚丙烯母料制造。
  • 带扁平盖的薄壁PCR管设计用于标准96孔板。
  • 管壁超薄且均匀,可实现精确的传热。
  • 均匀的塞盖可确保紧密贴合,防止蒸发。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.