主要文件
CLS6531
Corning® PCR 管
0.2 mL PCR tube, polypropylene, domed cap, non-sterile, clear, 960/cs
别名:
0.2 mL PCR tubes, PCR tubes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
960 EA
$133.00
$133.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
960 EA
$133.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103037
NACRES:
NB.14
$133.00
请联系客服了解存货情况
物料
conical bottom tube
domed cap
polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable at 121 °C
Bottom style: conical
包装
pack of 96
case of 960
制造商/商品名称
Corning 6531
技术
PCR: suitable
容量
0.2 mL
管外径
0.295 in.
颜色
clear
配件
cap (push fit)
适用性
suitable for (PCR applications)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
康宁公司® PCR 管
  • 由薄壁聚丙烯制成,设计与加热块精确匹配,以优化热传递
  • 非无菌和经认证的无 dna 酶和 rna 酶
  • 可在 121℃ 下进行高压蒸汽灭菌,可承受离心至 10,000 xg
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)