Merck
AXYPCR96FLTC
平顶PCR微孔板
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 4x25plates/cs
别名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
conical bottom clear polypropylene wells
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt: no
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-96-FLT-C
Corning
包裝
pkg of 4x25plates/cs
最大體積
200 μL
尺寸
96 wells
有效容積
200 μL
適合性
suitable for (qPCR)
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Axygen® 96孔平顶 PCR 微孔板是标准热循环、BioRad qPCR 系统和 Stagene MX-3000 系统的理想选择。
  • 均匀的超薄管壁有助实现最佳的传热。
  • 不含 RNase/DNase,非热源
  • 无裙边板设计可使用联盖、Axymat 或封板膜进行密封。
  • 适合0.2 mL 热循环仪。
  • 单槽角。
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.