主要文件
AXYPCR0108LPC
Axygen low profile 0.1 mL thin wall PCR strip tubes
clear
别名:
centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 X 125 TUBES
$2,190.00
$2,190.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 X 125 TUBES
$2,190.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
$2,190.00
请联系客服了解存货情况
物料
clear
polypropylene
无菌性
non-sterile
包装
pack of 125 ea
case of 1250 ea
制造商/商品名称
Corning PCR-0108-LP-C
工作体积
5-125 μL
容量
0.1 mL
适用性
suitable for PCR
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)