Merck
A9917
Sigma-Aldrich
抗小鼠IgG(Fab特异性)- 过氧化物酶 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)–HRP
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$404.00
$404.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 ML
$404.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
$404.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
goat
偶联物
peroxidase conjugate
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
mouse
技术
direct ELISA: 1:60,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
western blot: 1:80,000-1:160,000
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
免疫球蛋白G (IgG)是一种糖蛋白抗体。IgG属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。小鼠具有五种类型的免疫球蛋白 - IgM,IgG,IgA,IgD和IgE。小鼠IgG具有四种不同的亚型,即IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG3。
特异性
抗小鼠IgG(Fab特异性)的特异性 - 在偶联之前通过免疫电泳(IEP)测定过氧化物酶。通过IEP,观察到正常小鼠血清、小鼠IgG和小鼠IgG的Fab片段出现单个沉淀弧,而小鼠IgG或人IgG的Fc片段无反应。结合所有小鼠IgG。
免疫原
纯化的小鼠IgG Fab片段
应用
使用HRP标记的山羊抗小鼠Fab特异性抗体作为检测抗体,通过ELISA方法对脑脓肿匀浆液的小鼠IgG水平进行定量。
使用HRP标记的山羊抗小鼠IgG Fab特异性二抗的1:3000稀释液,通过蛋白质免疫印迹法对牛CVEC和人类表皮样癌A431细胞裂解物进行分析。
抗小鼠IgG(Fab特异性)-过氧化物酶抗体可用于免疫荧光、ELISA(酶联免疫吸附测定)和免疫印迹应用。
山羊抗小鼠IgG(Fab特异性)-过氧化物酶抗体可用于蛋白质印迹测定。该产品还可用于直接ELISA(1:60,000)和IHC(1:150)应用。
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)可调节吞噬作用等免疫反应,并且还参与自身免疫疾病的发展。IgG1可调节小鼠的补体结合、调理素作用和抗体依赖型细胞介导的细胞毒性作用。IgG参与II型和III型超敏反应。
外形
溶于0.01M磷酸缓冲盐水,pH7.4,含有0.05%MIT。
制备说明
Prepared by the two-step glutaraldehyde method described by Avrameas, S., et al., Scand.J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
经过吸附以减少人体样本的背景染色。
储存及稳定性
可在 2-8°C储存最长一个月。若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Differential binding characteristics of protein G and protein A for Fc fragments of papain-digested mouse IgG.
Aybay C
Immunology Letters, 85(3), 231-235 (2003)
Bcl-2 is a key factor for cardiac fibroblast resistance to programmed cell death.
Mayorga M, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2004)
DNA immunization: ubiquitination of a viral protein enhances cytotoxic T-lymphocyte induction and antiviral protection but abrogates antibody induction.
Rodriguez F, et al.
Journal of Virology, 71(11), 8497-8503 (1997)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(1), 1-26 (2007)
Norio Miyamoto et al.
PloS one, 8(1), e55151-e55151 (2013-02-02)
Vestimentiferan tubeworms are marine invertebrates that inhabit chemosynthetic environments, and although recent molecular phylogenetic analyses have suggested that vestimentiferan tubeworms are derived from polychaete annelids, they show some morphological features that are different from other polychaetes. For example, vestimentiferans lack