Merck
A7721
Sigma-Aldrich
JumpStart Taq抗体
Adds hot-start capabilities to any Taq DNA Polymerase
别名:
热启动Taq抗体
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 TEST
$383.00
500 TEST
$768.00
$383.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
200 TEST
$383.00
500 TEST
$768.00
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.55
$383.00
请联系客服了解存货情况
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
無性繁殖
monoclonal
形狀
liquid
特點
hotstart
濃度
1.1 mg/mL
技術
PCR: suitable
顏色
colorless
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
JumpStart Taq 抗体为热启动 PCR 提供了一种有效的方法。该抗体是一种对 Taq DNA 聚合酶具有特异性的中和单克隆抗体。当抗体与 Taq 结合时,该酶就失去活性。在热循环的第一个变性步骤,酶-抗体复合物解离,JumpStart Taq 抗体变得不起作用。一旦抗体变性,Taq DNA 聚合酶的活性就会恢复,并且酶在 PCR 反应过程中正常发挥作用。JumpStart Taq 通常用于防止不良扩增产物。
應用
JumpStartTaq 抗体适用于:
  • 细胞色素阻断核酸(LNA)探针检测[1]
  • 连接介导的聚合酶链式反应[2]
  • 病毒滴度的实时定量 PCR 分析[3]
  • 复杂基因组或 cDNA 模板的 PCR 扩增
  • 放大拷贝数非常低的目标
  • 用于在同一反应管中进行多个热循环(>35)和多个引物对的 PCR 扩增
包裝
提供稀释缓冲液。
成分
JumpStart Taq抗体,1.1μg/1μL
稀释缓冲液在1 mL小管中提供
數量
通过JumpStart Taq抗体的1次测试使两个单位的Taq DNA聚合酶失活。
其他說明
JumpStart Taq 抗体仅用于研发目的。不可用于药物、家庭或其他用途。
请在www.sigma-aldrich.com/hotstart浏览有关JumpStart Taq酶的更多详细信息。
法律資訊
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enhanced gene targeting of adult and pluripotent stem cells using evolved adeno-associated virus
Gene correction, 169-179 (2014)
D J Sharkey et al.
Bio/technology (Nature Publishing Company), 12(5), 506-509 (1994-05-01)
We demonstrate the utility of antibodies to the DNA polymerase from Thermus aquaticus (TaqPol) as thermolabile inhibitors of TaqPol activity. One of the limitations of the polymerase chain reaction (PCR) is the co-amplification of non-specific products caused by TaqPol activity
Application of real-time and multiplex polymerase chain reaction assays to study leaf blotch epidemics in barley
Fountaine JM, et al.
Phytopathology, 97(3), 297-303 (2007)
Measuring and monitoring apoptosis and drug toxicity in HIV patients by ligation-mediated polymerase chain reaction
Hooker DJ, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 13(5), 948-958 (2009)