Merck
A6104
Sigma-Aldrich
抗-ARP2抗体,小鼠单克隆
clone FMS96, purified from hybridoma cell culture
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μL
$256.00
200 μL
$952.00
$256.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 μL
$256.00
200 μL
$952.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$256.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
FMS96, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 40-45 kDa
种属反应性
mouse, human, rat, canine
包装
antibody small pack of 25 μL
技术
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of C2 mouse myoblast cells
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ACTR2(10097)
mouse ... Actr2(66713)
rat ... Actr2(289820)
一般描述
ARP2是具有7个称为ARP2/3的亚基的复合物的一部分。ARP2是一种肌动蛋白相关的蛋白,用于调节肌动蛋白的细胞骨架。
小鼠单克隆抗ARP2抗体与人、犬、大鼠和小鼠ARP2结合,40-45kDa。
小鼠单克隆抗ARP2抗体(小鼠IgG1同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞(NS1细胞)与重组人ARP2免疫的BALB/c小鼠脾细胞融合产生的FMS96杂交瘤。
免疫原
重组人ARP2。
应用
抗ARP2抗体,小鼠单克隆抗体已用于:
  • 免疫印迹
  • 免疫细胞化学
  • 酶联免疫吸附试验
生化/生理作用
肌动蛋白相关蛋白2(ARP2)是ARP2/3复合物的一部分,在肌动蛋白丝形成中起关键作用。它介导肌动蛋白丝聚合状态的变化。威斯科特-奥尔德里奇氏综合征蛋白(WASP)调节蛋白质的ARP2/3复合物。ARP2/3复合体及其激活剂常染色体隐性遗传脊髓小脑性共济失调2(Scar2)与NIH 3T3细胞的高尔基极化有关。但是,在原代星形胶质细胞中,高尔基极化既不涉及肌动蛋白细胞骨架或称Arp2/3复合体,也不涉及任何WASP蛋白。在不同的模型中,研究发现ARP2/3复合体是中性粒细胞趋化性和吞噬作用所必需的。遗传和功能缺失研究发现ARP2/3复合体的主要调节剂是Scar,而不是WASP蛋白,后者在特定细胞活动中的作用更有限。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The state of the filament.
Aguda, AH.
The Embo Journal, 6, 220-226 (2005)
Phosphorylation of actin-related protein 2 (Arp2) is required for normal development and cAMP chemotaxis in Dictyostelium
Choi CH, et al.
The Journal of biological chemistry, 288(4) (2013)
SCAR is a primary regulator of Arp2/3-dependent morphological events in Drosophila
Zallen JA, et al.
The Journal of cell biology, 156(4) (2002)
The WASP--Arp2/3 pathway: genetic insights
Vartiainen MK and Machesky LM
Current Opinion in Cell Biology, 16(2) (2004)
Involvement of the Arp2/3 complex and Scar2 in Golgi polarity in scratch wound models
Magdalena J, et al.
Molecular Biology of the Cell, 14(2), 670-684 (2003)
Questions
  1. Kann dieser Antikörper in IF-Experimenten mit Zebrafischen verwendet werden?
    1 answer
    1. This product has not been tested for suitability in zebrafish.