無性繁殖
FMS338, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 40-45 kDa
物種活性
human, mouse, rat, canine
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of mouse myoblast C2 cells
同型
IgG2b
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTR3(10096)
mouse ... Actr3(74117)
rat ... Actr3(81732)
一般說明
单克隆抗ARP3(小鼠IgG2b 同种型)源自小鼠骨髓瘤细胞(NS1细胞)和通过重组人APP3免疫的BALB/c小鼠脾细胞融合产生的FMS338杂交瘤。Arp3定位于人染色体2q14.1。
免疫原
重组人ARP3。
應用
小鼠抗S-ARP3单克隆抗体可用于:
- 酶联免疫吸附测定(ELISA)
- 免疫细胞化学
- 蛋白质印迹
- 免疫沉淀
- 免疫荧光
- 免疫组织化学
生化/生理作用
ARP2/3 复合体由七种不同的蛋白质(Arp2 和 Arp3、p41-Arc、p34-Arc、p21-Arc、p20-Arc 和 p16-Arc)组成,共同调节细胞肌动蛋白丝的聚合。ARP3 可调控肌动蛋白成核,并参与指导单核细胞增生李斯特氏菌(Listeria monocytogenes)在感染宿主细胞中的运动。 抗 ARP3单克隆抗体可结合人、犬、大鼠和小鼠 ARP3。
肌动蛋白相关蛋白-2/3(ARP2/3)参与Wiskott-Aldrich综合征蛋白(WASP)信号传导,介导肌动蛋白丝的聚合状态。研究发现ARP2/3复合体及其激活剂常染色体隐性遗传脊髓小脑性共济失调2(Scar2)与NIH 3T3细胞的高尔基极化有关。但是,在原代星形胶质细胞中,高尔基极化既不涉及肌动蛋白细胞骨架或称Arp2/3复合体,也不涉及任何WASP蛋白。在不同的模型中,研究发现ARP2/3复合体是中性粒细胞趋化性和吞噬作用所必需的。遗传和功能缺失研究发现ARP2/3复合体的主要调节剂是Scar2,而不是WASP蛋白,后者在特定细胞活动中的作用更有限。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Genome-wide association study suggested the PTPRD polymorphisms were associated with weight gain effects of atypical antipsychotic medications
Schizophrenia Bulletin, 42(3) (2015)
Environmental toxicants perturb human Sertoli cell adhesive function via changes in F-actin organization mediated by actin regulatory proteins
Human Reproduction, 29(6), 1279-1291 (2014)
Identification of the p16-Arc subunit of the Arp 2/3 complex as a substrate of MAPK-activated protein kinase 2 by proteomic analysis
The Journal of biological chemistry, 278(38), 36410-36417 (2003)
Arp2/3 and VASP are essential for fear memory formation in lateral amygdala
eNeuro, 3, 1279-1291 (2016)
Paxillin phosphorylation controls invadopodia/podosomes spatiotemporal organization
Molecular Biology of the Cell, 19(2), 633-645 (2008)