抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42 kDa
物種活性
wide range (animal), invertebrates
包裝
antibody small pack of 25 μL
加強驗證
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using chicken or rat tissue sections
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured human fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:250 using using rat brain or chicken muscle extracts
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
一般說明
成熟肌动蛋白丝是由两条F-肌动蛋白原丝组成的右旋双螺旋结构。
该抗体具有广谱性,可免疫反应肌动蛋白亚型和各种生物体。通过利用间接免疫荧光标记技术,该抗体能够对培养细胞中的典型应力纤维进行特异性染色,并且可用作肌动蛋白N-末端区域的探针。
该抗体具有广谱性,可免疫反应肌动蛋白亚型和各种生物体。通过利用间接免疫荧光标记技术,该抗体能够对培养细胞中的典型应力纤维进行特异性染色,并且可用作肌动蛋白N-末端区域的探针。
肌动蛋白是一种高度保守的蛋白质,是所有种类细胞中细胞骨架和收缩结构的主要成分。它的含量会随细胞和组织的分化类型和功能状态改变。肌动蛋白具有两种不同聚集状态,即球状或纤维状,并且在脊椎动物中至少有6种不同亚型。肌动蛋白的亚型表现出超过90%的序列同源性,但每种亚型都具有独特的NH2-末端序列。这些亚型包括3种α 肌动蛋白(骨骼肌,心肌,平滑肌)、1种β 肌动蛋白(β-非肌肉)和2种γ 肌动蛋白(γ平滑肌和γ非肌肉)。
特異性
肌动蛋白抗体能够识别位于肌动蛋白N-末端区域的表位。在蛋白质免疫印迹中,该抗体能够特异性标记各种组织和物种中的肌动蛋白(42kDa的条带)。在间接免疫荧光染色和免疫组织化学分析中,它能对培养细胞中的典型应力纤维进行特异性染色。
免疫原
与多抗原肽(MAP)骨架连接的N-末端肌动蛋白肽。
應用
使用按1:8000比例稀释的兔抗肌动蛋白抗体作为一抗,通过蛋白质免疫印迹分析来自E13.5小鼠胚胎的肢体组织的匀浆。
兔抗肌动蛋白 (20-33) 抗体可用于免疫印迹测定。该产品还可用于免疫组化、间接免疫荧光和微阵列分析。
生化/生理作用
肌动蛋白维持细胞形状并参与胞质分裂。肌动蛋白提供细胞强度并促进细胞的主动运动。肌动蛋白对于成熟血小板的形成至关重要。在没有任何早期自身免疫性肝病证据的情况下,在原位肝移植中已观察到ACTA1(肌动蛋白,α1)基因的上调。
外觀
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
需要连续使用时,可在2-8℃下储存最长一个月。对于更长期的储存,可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻,或储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清溶液。
其他說明
想要查看肌动蛋白抗体选择指南,请访问 www.sigmaaldrich.com/actin。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
其他客户在看
An actin-based cytoskeleton in archaea.
Molecular Microbiology, 80(4), 1052-1061 (2011)
Cytoskeletal regulation of platelet formation: Coordination of F-actin and microtubules.
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 66, 69-74 (2015)
Lamellipodin promotes actin assembly by clustering Ena/VASP proteins and tethering them to actin filaments.
eLife, 4, e06585-e06585 (2015)
Autophagy, 7(11), 1302-1307 (2011-08-25)
Atg8 is a yeast protein involved in the autophagic process and in particular in the elongation of autophagosomes. In mammals, several orthologs have been identified and are classed into two subfamilies: the LC3 subfamily and the GABARAP subfamily, referred to
Blood, 109(10), 4313-4319 (2007-01-27)
To explore the role of glucocorticoids in regulation of kinase pathways during innate immune responses, we generated mice with conditional deletion of glucocorticoid receptor (GR) in macrophages (MGRKO). Activation of toll-like receptor 4 (TLR4) by lipopolysaccharide (LPS) caused greater mortality