Merck
A3853
Sigma-Aldrich
抗肌动蛋白抗体,小鼠单克隆
clone AC-40, purified from hybridoma cell culture
别名:
Monoclonal Anti-Actin 小鼠抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AC-40, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunocytochemistry: 10-20 μg/mL using chicken or human fibroblasts by methanol/acetone fixation
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using chicken or human fibroblasts
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
肌动蛋白是一种高度保守的蛋白质,是所有细胞类型中细胞骨架和收缩结构的主要组成部分。肌动蛋白含量与分化类型以及细胞和组织的功能状态有关。肌动蛋白具有两种不同的聚集形式,即球状或纤维状,并且在脊椎动物中至少具有六种不同亚型。肌动蛋白表现出大于90%的序列同源性,但每种亚型都具有不同的NH 2-末端序列。同工型由三种α肌动蛋白(骨骼肌,心脏,平滑肌),一种β肌动蛋白(β-非肌肉)和两种γ肌动蛋白(γ平滑肌和γ非肌肉)组成。人γ-肌动蛋白基因位于人类17号染色体上。
该抗体可识别在所有肌动蛋白亚型中均保守的C末端表位。它能够特异性标记各种组织和物种中的肌动蛋白。被抗体识别的表位能够耐受甲醛固定和石蜡包埋。锌-福尔马林、B5、乙醇、methacarn、Brunnel′s或Bouin′s溶液也可用作固定液。
抗肌动蛋白(小鼠IgG2a亚型)单克隆抗体来自于免疫小鼠骨髓瘤细胞和脾细胞相互融合而产生的AC-40杂交瘤细胞。与多抗原肽(MAP)骨架连接的合成肌动蛋白C末端肽被用作免疫原。使用小鼠单克隆抗体分型试剂(目录号ISO2)能够确定亚型
该抗体识别位于肌动蛋白 C-末端的表位,在所有肌动蛋白亚型中都是保守的。它在多种组织和物种中特异性标记肌动蛋白。抗体识别的抗原表位对福尔马林固定和石蜡包埋具有抵抗性。福尔马林锌、B5、乙醇、methacarn、Brunnel′s 或 Bouin 溶液也可用作固定剂。
特異性
已观察到单克隆抗肌动蛋白抗体与人、牛、绵羊、山羊、猪、兔、犬、小鼠、大鼠、豚鼠、仓鼠、鸡、鲤鱼、毒蛇、蛙和蜗牛的交叉反应。该抗体可用于甲醇固定的冷冻切片染色。
免疫原
合成肌动蛋白 C 末端肽,连接在多抗原肽 (MAP) 骨架上。
應用
小鼠抗肌动蛋白单克隆抗体可用于蛋白质免疫印迹应用。此外,该产品还可用于免疫细胞化学(10-20μg/mL,使用鸡或人成纤维细胞,甲醇/丙酮固定)、微阵列、免疫组化和间接ELISA。
小鼠抗肌动蛋白单克隆抗体可用于通过免疫组织化学测定检测人支气管上皮细胞中的肌动蛋白。它还可用于心肌细胞的免疫荧光检测。
已使用肌动蛋白单克隆抗体作为一抗,对MDCK细胞裂解物进行蛋白质免疫印迹分析。
肌动蛋白单克隆抗体被用于Cos-7细胞裂解物的蛋白质免疫印迹分析,以确保等量蛋白质上样。
生化/生理作用
肌动蛋白和肌球蛋白是多种细胞的成分,并且与运动、分泌、细胞质流、吞噬作用和胞质分裂等细胞过程相关。肌动蛋白的N-末端区域似乎是一个主要的抗原区域,可能参与了肌动蛋白与其他蛋白(如肌球蛋白)的相互作用。在肌动蛋白的六种亚型中,有四种代表肌肉组织的分化标志物,有两种实际上存在于所有细胞中。现有三种α-肌动蛋白(骨骼肌、心脏和平滑肌),一种β-肌动蛋白(β-非肌肉)和两种γ-肌动蛋白(γ-平滑肌和γ-非肌肉)。肌动蛋白异构体显示出>90%的整体序列同源性,但在其NH2-末端残基中只有50-60%的同源性。
经电泳和氨基酸序列分析,不同物种和组织细胞中肌动蛋白的免疫和物理特性非常相似。它们在T细胞活化过程中介导细胞骨架重塑。γ-肌动蛋白和β-肌动蛋白基因的突变与名为Baraitser-Winter综合征的发育障碍有关。γ-肌动蛋白的突变会导致听力丧失。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
如需持续使用,可在 2 至 8 °C下储存一个月。如需更长期储存,可分装后冷冻溶液。不建议反复冻融。不建议储存在“无霜”冰箱中。如果在长期储存后出现轻微混浊,可在使用前通过离心使其澄清。工作稀释样品在稀释小时之后应被丢弃。
其他說明
想要查看肌动蛋白抗体选择指南,请访问 www.sigmaaldrich.com/actin
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Disruption of a GATA4/Ankrd1 signaling axis in cardiomyocytes leads to sarcomere disarray: implications for anthracycline cardiomyopathy.
Chen B, et al.
PLoS ONE, 7(4), e35743-e35743 (2012)
Actin structure and function.
Dominguez R and Holmes KC
Annual Review of Biophysics, 40, 169-186 (2011)
In vivo and in vitro effects of two novel gamma-actin (ACTG1) mutations that cause DFNA20/26 hearing impairment.
Morin M, et al.
Human Molecular Genetics, 18(16), 3075-3089 (2009)
Marcoita T Gilbert et al.
Brain research, 1541, 9-21 (2013-10-19)
Cannabinoids are well-established to alter processes of sensory perception; however neurophysiological mechanisms responsible remain unclear. Arc, an immediate-early gene (IEG) product involved in dendritic spine dynamics and necessary for plasticity changes such as long-term potentiation, is rapidly induced within zebra
Emergent complexity of the cytoskeleton: from single filaments to tissue.
Huber F, et al.
Advances in Physics, 62(1), 1-112 (2013)