Merck
A1433
Sigma-Aldrich
过硫酸铵
ACS reagent, ≥98.0%
别名:
AP, APS, PER, 过硫酸铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2S2O8
CAS号:
分子量:
228.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
蒸汽密度
7.9 (vs air)
方案
≥98.0%
杂质
≤0.005% Insoluble matter
≤0.04 meq/g Titratable free acid
灼烧残渣
≤0.05%
痕量阴离子
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.001%
痕量阳离子
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
SMILES字符串
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
丙烯酰胺凝胶聚合催化剂。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)