偶联物
peroxidase conjugate
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
BN-34, monoclonal
包装
vial of 0.5 mL
技术
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:300
indirect ELISA: 1:30,000
western blot (chemiluminescent): 1:80,000
同位素/亚型
IgG1
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
单克隆抗生物素(小鼠IgG1同种型)源自BN-34杂交瘤,其是由小鼠骨髓瘤细胞和生物素化钥孔血蓝蛋白(keyhole limpet hemocyanin,KLH)免疫的BALB/c小鼠脾细胞融合产生的。
该抗体可使用竞争性ELISA识别游离的生物素和生物胞素。通过使用间接ELISA或免疫组织化学染色,该抗体还可识别与各种免疫球蛋白耦合的生物素。特异性是通过使用生物素化山羊抗体与涂覆在多孔板上的人和兔抗原而评估的。
免疫原
生物素-KLH偶联物
应用
可代替亲和素以降低非特异性结合。
小鼠抗生物素过氧化物酶单克隆抗体可用于:
- 免疫组化
- 免疫印迹学
- 作为检测膜上存在的适体的二抗
该抗体可被用于扩增技术、ELISA、免疫印迹、原位核酸杂交、流式细胞术、图像分析或共聚焦显微镜。
在一些应用中,生物素化探针与亲合素的定位会产生高背景水平。抗生物素试剂可代替亲和素以降低非特异性结合。
在一些应用中,生物素化探针与亲合素的定位会产生高背景水平。抗生物素试剂可代替亲和素以降低非特异性结合。
生化/生理作用
生物素是活生物体和培养物中细胞所需的必需维生素。生物素对蛋清抗生物素蛋白或来自细菌的链霉亲和素的高结合亲和力已被用于设计检测抗原-抗体相互作用的免疫测定法。单克隆抗生物素IgG的使用可以增强此类抗生物素蛋白-生物素免疫测定的灵敏度。该单克隆抗体通过选择性地增大和桥连抗生物素蛋白-生物素-酶复合物而起作用,从而增加了底物转化的信号。此外,该抗体可用于许多可引入生物素作为靶标的其他应用中。
对于各种蛋白质上偶联的生物素具有特异性的单克隆抗生物素过氧化物酶抗体。该抗体采用竞争性ELISA识别游离的生物素和生物胞素。通过采用间接ELISA或免疫组织化学染色,该抗体还可识别与各种免疫球蛋白偶联的生物素。产品的特异性已采用多孔板上包被的人和兔抗原的生物素化山羊抗体进行了评估。
对于各种蛋白质上偶联的生物素具有特异性的单克隆抗生物素过氧化物酶抗体。该抗体采用竞争性ELISA识别游离的生物素和生物胞素。通过采用间接ELISA或免疫组织化学染色,该抗体还可识别与各种免疫球蛋白偶联的生物素。产品的特异性已采用多孔板上包被的人和兔抗原的生物素化山羊抗体进行了评估。
外形
从含有 0.05% MIT的 0.01 M 磷酸盐缓冲盐水 (pH 7.4) 冻干
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Pimthanya Wanichawan et al.
The Biochemical journal, 473(15), 2413-2423 (2016-06-02)
NCX1 (Na(+)/Ca(2+) exchanger 1) is an important regulator of intracellular Ca(2+) and a potential therapeutic target for brain ischaemia and for diastolic heart failure with preserved ejection fraction. PLM (phospholemman), a substrate for protein kinases A and C, has been
Yinan Wei et al.
The Journal of biological chemistry, 281(33), 23492-23502 (2006-06-23)
YiiP is a representative member of the cation diffusion facilitator (CDF) family, a class of ubiquitous metal transporters that play an essential role in metal homeostasis. Recently, a pair of Zn2+/Cd2+-selective binding sites has been localized to two highly conserved
Monica Sueiro-Olivares et al.
PLoS biology, 19(6), e3001247-e3001247 (2021-06-02)
Aspergillus fumigatus is a human fungal pathogen that can cause devastating pulmonary infections, termed "aspergilloses," in individuals suffering immune imbalances or underlying lung conditions. As rapid adaptation to stress is crucial for the outcome of the host-pathogen interplay, here we
Jason R Kovac et al.
Urology annals, 6(4), 314-320 (2014-11-06)
Aging results in erectile dysfunction that is partially attributed to decreased nitric oxide (NO) and increased free radical generation. Vitamin E enhances endothelial cell function and acts as a free radical scavenger; however, its benefits on erectile function in the
C J Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 276(49), 46553-46561 (2001-10-03)
The mechanisms that target various sodium channels within different regions of the neuronal membrane, which they endow with different physiological properties, are not yet understood. To examine this issue we studied the voltage-gated sodium channel Na(v)1.9/NaN, which is preferentially expressed