Merck
93374
Sigma-Aldrich
Trizma® 缓冲物质
pH 7.6
别名:
Tris 缓冲物质, 三(羟甲基)氨基甲烷缓冲物质
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
PubChem化学物质编号:
表单
fine crystals
分子量
average mol wt 149.0
pH值(酸碱度)
7.3±0.1 (37 °C, 0.05 M)
7.6±0.1 (25 °C, 0.05 M)
8.2±0.1 (5 °C, 0.05 M)
溶解性
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
SMILES字符串
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)