產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
mp
196-202 °C
螢光
λex 364 nm; λem 406 nm in 0.5 M Na carbonate pH 10.0 (after derivatization with NaNO2 in 0.1 M HCl)
適合性
suitable for fluorescence
SMILES 字串
Nc1cc2ccccc2cc1N
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2
InChI 密鑰
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.