Merck
917
Sigma-Aldrich
蓝色基BB溶液 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116121
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
产品917监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
表单
solution
质量水平
保质期
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
浓度
15 mg/mL
pH值(酸碱度)
<1.0
应用
hematology
histology
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
组分
Fast Blue BB base, 15 mg/ml in 0.4M hydrochloric acid with stabilizers
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)