Merck
90475
Sigma-Aldrich
蓝葡聚糖
average mol wt 10,000
别名:
葡聚糖蓝 来源于肠系膜明串珠菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.32
生物源
synthetic
形狀
powder
分子量
average mol wt 10,000
損耗
≤10% loss on drying
容量
0.01-0.08 mmol/g loading
儲存溫度
−20°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
包括FITC-葡聚糖、FITC-DEAE-葡聚糖(FDD)、FITC-羧甲基 - 葡聚糖(FCM-葡聚糖)在内的FITC标记多糖的补充信息。本页面主要介绍了重均分子量对于对应分子尺寸和其他物理性质的影响
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.