Merck
89444
Sigma-Aldrich
固定在Immobead 150上的脂肪酶 来源于皱褶假丝酵母
≥100 U/g
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
powder (or beads)
比活性
≥100 U/g
儲存溫度
2-8°C
單位定義
1 U相当于在pH 10.0,40℃下每分钟释放1μmol丁酸的酶量(三丁酸甘油酯作为底物,目录号:91010)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3