Merck
76546
Sigma-Aldrich
脂肪酶,固定在 Immobead 150 上 来源于疏绵状嗜热丝孢菌
≥3000 U/g
别名:
Immobilized lipase, Lipase enzyme
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
fungus (Thermomyces lanuginosus)
形狀
powder (or beads)
比活性
≥3000 U/g
技術
analytical sample preparation: suitable
顏色
white to off-white
應用
life science and biopharma
儲存溫度
2-8°C
一般說明
来自疏绵状嗜热丝孢菌 (TLL)的脂肪酶是一种嗜碱的,热稳定的单链蛋白酶。它属于alpha/beta折叠水解酶家族。TLL大致呈球形,由一个中央八股 β-平行片和五个相互连接的 α-螺旋组成。
應用
来源于 疏绵状嗜热丝孢菌 固定在Immobead 150上的脂肪酶已被用于生物催化剂,用于研究超声辅助不可食用油和甲醇混合物的酯交换反应。它也被用作催化剂,用于利用亚麻籽油的酶促结构合成富含中链脂肪酸(MCFA)和多不饱和脂肪酸(PUFA)的油。
生化/生理作用
它参与催化甘油三酯在水-脂质界面的水解和产生甘油单酯、甘油二酯和游离脂肪酸。由于其多功能性,这种酶可应用于多种工业领域,包括洗涤剂、造纸、皮革、烘焙、精细化工、染料和生物催化剂。
脂肪酶可催化三酰基甘油水解成甘油和游离的脂肪酸。
單位定義
1 U 相当于 pH 7.5,40°C 下每分钟释放 1 μmol 丁酸的酶量(三丁酸甘油酯作为底物,产品目录号:91010)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Study of Thermomyces lanuginosa Lipase in the Presence of Tributyrylglycerol and Water
Santini S, et al.
Biophysical Journal, 96(12), 4814?4825-4814?4825 (2009)
Chemoenzymatic Process for the Preparation of (S)-7-((tert-Butyldiphenylsilyl)oxy)hept-1-yn-4-ol in a Continuous Packed-Bed Reactor, a Key Intermediate for Eribulin Synthesis
Krishna AS, et al.
Organic Process Research & Development, 24(11), 2657?2664-2657?2664 (2020)
An improved process for the preparation of ethyl-(R)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate, (R)-HPB ester by lipase from Thermomyces lanuginosus
Basetty S, et al.
bioresource technology reports, 101163-101163 (2022)