主要文件
89216
Sigma-Aldrich
来自曲霉的果胶酶
≥0.3 U/mg
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$63.10
50 G
$141.00
$63.10
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$63.10
50 G
$141.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.77
$63.10
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
生物来源
Aspergillus sp.
质量水平
表单
powder
比活
≥0.3 U/mg
储存温度
2-8°C
单位定义
1 U相当于在pH 4.0和50℃下每分钟由多聚半乳糖醛酸释放1 μmol半乳糖醛酸的酶量。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)