84432
1 of 10
Sigma-Aldrich
H1758
盐酸
84429
盐酸 溶液
320331
258148
Supelco
2104
H9892
1.09060
0.1mol/L 盐酸溶液
64806
分液漏斗
USP
1006801
丙酮
Z418811
Aldrich® flat-bottom flask
for protein sequence analysis
≥44% (with NaOH; CH3CH2COOH, titration)
liquid
ampule
Cl.CCC(O)=O
1S/C3H6O2.ClH/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);1H
YYFIGOPUHPDIBO-UHFFFAOYSA-N
Danger
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Respiratory system
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3