Merck
84429
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid
~6 M in H2O, for amino acid analysis
别名:
氯化氢 溶液
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 X 2 ML
$506.00
$506.00
有货详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 X 2 ML
$506.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
$506.00
有货详情
获取大包装报价
产品名称
盐酸 溶液, ~6 M in H2O, for amino acid analysis
等級
for amino acid analysis
品質等級
蒸汽壓力
190 mmHg ( 25 °C)
形狀
liquid
品質
ampule
分析物化學類別
amino acids
濃度
5900-6100 mmol/L (alkalimetric)
~6 M in H2O
pH值
<1
bp
100 °C (lit.)
溶解度
water: miscible
密度
1.050-1.150 g/cm3
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
本品为6M 盐酸水溶液。盐酸是一种强无机酸,参与四氧嘧啶(六氢嘧啶-2,4,5,6-四酮)[1]和水合氯化铝的合成。[2]
應用
盐酸可用于以下研究:
  • 制备可用于定量测定唾液酸的地衣酚盐酸(Bial试剂)。[3]
  • 甲壳素水解分解。[4]
  • 制备氯化铵。[5]
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 46-46 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 52-52 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 65-65 (1994)
THE HYDROLYSIS OF CHITIN BY CONCENTRATED HYDROCHLORIC ACID, AND THE PREPARATION OF LOW-MOLECULAR-WEIGHT SUBSTRATES FOR LYSOZYME.
J A RUPLEY
Biochimica et biophysica acta, 83, 245-255 (1964-11-01)
Quantitative estimation of sialic acids. II. A colorimetric resorcinol-hydrochloric acid method.
L SVENNERHOLM
Biochimica et biophysica acta, 24(3), 604-611 (1957-06-01)