主要文件
76728
Sigma-Aldrich
Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – Sodium formate 2M solution
别名:
Crystallization solution 34/Kit-No 82009
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352302
NACRES:
NA.25
表单
liquid
pH值(酸碱度)
4.6±0.2 ( in neat)
密度
1.08 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)