主要文件
1.07827
Supelco
缓冲溶液
(acetic acid/sodium acetate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.66 (20°C) Certipur®
别名:
缓冲溶液 pH 4.66
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 L
$182.00
$182.00
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 L
$182.00
About This Item
UNSPSC代码:
12161704
NACRES:
NA.25
$182.00
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
质量水平
产品线
Certipur®
pH值(酸碱度)
4.7 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
mixture
储存温度
15-25°C
一般描述
也被称为醋酸缓冲液,它通过重量法使用醋酸、醋酸钠和高纯水制备而成。该醋酸/醋酸钠缓冲液根据DIN 19268要求,采用5点校准法,使用复合玻璃电极,参照DIN 19266认证一级参考标准品进行分析。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的 证书,以查看认证值,包括不确定性和到期日。
应用
该缓冲溶液可用于pH测量仪的校准、验证和监测分析程序,并作为检测其他缓冲液的对照。
特点和优势
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
  • 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB认证一级参考物质
  • 即用型溶液采用密封瓶包装,以防止污染
  • 3年保质期有助于长期使用
  • 随附详细分析证书(CoA),便于有效审计
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg