主要文件
83196
Sigma-Aldrich
Sodium acetate pH 4.6; 0.08 M – Ammonium sulfate 1.6 M – Glycerol 20% (v/v) solution
别名:
Crystallization solution 47/Kit No 75403
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
表单
liquid
质量水平
pH值(酸碱度)
4.5±0.2 ( in neat)
密度
1.17 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)