主要文件
75027
Sigma-Aldrich
硫酸葡聚糖 钠盐
别名:
葡聚糖硫酸钠
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$144.00
25 G
$566.00
$144.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$144.00
25 G
$566.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.25
$144.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
powder
品質等級
分子量
Mr ~4000
雜質
3-6% (sulfur content)
損耗
≤10% loss on drying
顏色
colorless
有用的pH值範圍
6.0-8.0 (10 g/L)
溶解度
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
右旋糖酐是一种无水葡萄糖聚合物。由约 95% 的 α-D-(166) 键组成。其余 (163) 连接可解释右旋糖酐的分支。
應用
硫酸葡聚糖常规用于脂蛋白的选择性沉淀、探针杂交膜固定 DNA、DNA 从 DNA-组蛋白复合物中释放以及抑制 RNA 与核糖体的结合。
生化/生理作用
硫酸葡聚糖能够以剂量依赖性方式抑制血小板因子 4 与金黄色葡萄球菌细菌表面的结合。 [1]
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种葡聚糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Krystin Krauel et al.
Blood, 117(4), 1370-1378 (2010-10-21)
A clinically important adverse drug reaction, heparin-induced thrombocytopenia (HIT), is induced by antibodies specific for complexes of the chemokine platelet factor 4 (PF4) and the polyanion heparin. Even heparin-naive patients can generate anti-PF4/heparin IgG as early as day 4 of
Johannes Mehringer et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 23(2), 1381-1391 (2021-01-05)
Amphiphilic molecules (e.g. hydrotropes) that enhance the solubility of hydrophobic compounds in water are often charged. As a result, such compounds also show specific ion effects. These effects can either strengthen or weaken the solubilisation power of amphiphilic molecules, depending