Merck
71776
Sigma-Aldrich
N-(+)-Biotinyl-3-aminopropylammonium trifluoroacetate
≥97.0% (HPLC)
别名:
N-(3-Aminopropyl)biotinamide trifluoroacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H24N4O2S · C2HF3O2
分子量:
414.44
Beilstein:
8665808
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥97.0% (HPLC)
表单
powder
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)C(F)(F)F.[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C13H24N4O2S.C2HF3O2/c14-6-3-7-15-11(18)5-2-1-4-10-12-9(8-20-10)16-13(19)17-12;3-2(4,5)1(6)7/h9-10,12H,1-8,14H2,(H,15,18)(H2,16,17,19);(H,6,7)/t9-,10-,12-;/m0./s1
InChI key
XIFKYHZIURRTHB-SVMJMOIZSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他说明
Novel reagent for labeling of electrophilic derivatives with biotin
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A. Boudi et al.
Synthetic Communications, 29, 3137-3137 (1999)