质量水平
100
500
偶联物
unconjugated
抗体形式
culture supernatant
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
M2-7C10, monoclonal
描述
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (281M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (281M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (281M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (281M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (281M-98)
制造商/商品名称
Cell Marque®
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
同位素/亚型
IgG2bκ
控制
melanoma
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
可视化
cytoplasmic
基因信息
human ... MLANA(2315)
一般描述
联系
外形
制备说明
其他说明
法律信息
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.