主要文件
01494
Sigma-Aldrich
Nancy-520
greener alternative
suitable for RT-PCR, ≥95.0% (HPCE)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 μL
$370.00
5 ML
$3,350.00
10 ML
$4,990.00
$370.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 μL
$370.00
5 ML
$3,350.00
10 ML
$4,990.00
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12171500
NACRES:
NA.32
$370.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥95.0% (HPCE)
表单
liquid
环保替代产品特性
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
溶解性
DMSO: soluble
荧光
λex 520 nm; λem 554 nm in TE buffer; DNA
环保替代产品分类
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。该产品经过专门设计,提高了化学品的安全性
应用
Nancy-520 是琼脂糖电泳凝胶上 dsDNA 的荧光染料,比溴化乙锭具有更高的灵敏度,并且染色程序简便、快速和稳健。其作为5000x 储备液(500μl)提供—这对于 50 个琼脂糖凝胶就足够了。检测限为 0.5 ng/dsDNA带。
此外,Nancy-520 可用于测定溶液中 dsDNA 浓度,线性范围在0-2μg/ml DNA。 Nancy 520
Nancy-520 已成功用于 PCR(实时 PCR)应用。
Nancy 520
溴化乙锭更环保的替代品。
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入式熔锥内。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
闪点(°C)
87 °C - closed cup - Solvent
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nolan, T. and Bustin, S.A.
PCR Technology: Current Innovations (2013)
Filion, M.
Quantitative Real-time PCR in Applied Microbiology (2012)
Wilks, M.
PCR Detection of Microbial Pathogens (2012)
Park, D.J.
PCR Protocols (2011)
Rodriguez-Lazaro, D.
Real-Time PCR in Food Science: Current Technology and Applications (2013)
商品
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
实时聚合酶链式反应可用于计算样本的起始材料量。它相比常规PCR具有更大的检测动态范围。
相关内容
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation