等級
ACS reagent
puriss. p.a.
蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
73 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
技術
GC/GC: suitable
雜質
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water
≤0.1% 2-methyl-1-propanol (GC)
≤0.1% ethanol (GC)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.1% methyl acetate (GC)
蒸發殘留物
≤0.001%
折射率
n20/D 1.3720 (lit.)
n20/D 1.372
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
CCOC(C)=O
形式
neat
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propan-1-ol
- 16-((3-((2-cyanobenzo[d]thiazol-6-yloxy)carbonyloxy)propyl)disulfanyl)hexadecanoic acid
- (S)-2-(6-((3-((15-carboxypentadecyl)disulfanyl)propoxy)carbonyloxy)benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- (S)-2-(6-((3-((15-carboxypentadecyl)disulfanyl)propoxy)carbonyloxy)-benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- methyl 16-((3-((2-cyanobenzo[d]thiazol-6-yloxy)carbonyloxy)propyl)disulfanyl)hexadecanoate
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup