文件
1.03649
Supelco
乙酸乙酯
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
别名:
乙醇酸乙酯,乙酸酯,乙酯, EtOAc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOC2H5
CAS号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
酶委員會索引編號:
205-500-4
NACRES:
NA.03
蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
品質等級
蒸汽壓力
73 mmHg ( 20 °C)
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
技術
LC/MS: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
蒸發殘留物
≤2.0 mg/L
透射率
260 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -4 °C
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该产品是一种高纯度溶剂,保证在LC-MS应用中的基线稳定性、最低杂质水平和高UV透过率。
應用
适用于HPLC或LC-MS,可作为萃取溶剂或流动相。
特點和優勢
  • 无假峰
  • 完整再现性
  • 延长柱的使用寿命
  • 经优化和测试,适用于LC-MS应用
  • 最小背景离子抑制
  • 降低污染风险
  • 减少危险化学品的接触
準備報告
产品已经过0.2 μm过滤器过滤
分析報告
纯度(GC): ≥ 99.8 %
鉴别(IR):符合
蒸发残渣: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.05%
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
Al(铝): ≤ 10 ppb
Ca(钙): ≤ 10 ppb
Fe(铁): ≤ 10 ppb
K(钾): ≤ 5 ppb
Mg(镁) ≤ 10 ppb
Na(钠): ≤ 50 ppb
透射率(260 nm): ≥ 50 %
透射率(265 nm): ≥ 80%
透射率(从270起 nm开始): ≥ 98 %
适用于LC-MS;基于利血平的背景质量峰强度(APCI/ESI阳性): ≤ 2 ppb
适用于LC-MS;基于利血平的背景质量峰强度(APCI/ESI阴性): ≤ 20 ppb
经0.2 μm滤器过滤。
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
24.8 °F
閃點(°C)
-4 °C