32213
甲醇
≥99.8% (GC), ACS reagent, suitable for immunofluorescence, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
别名:
木酒精
选择尺寸
选择尺寸
About This Item
97.68 mmHg ( 20 °C)
推荐产品
产品名称
甲醇, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽壓力
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
expl. lim.
36 %
技術
immunofluorescence: suitable
雜質
≤0.00005% free alkali (as NH3)
≤0.0001% formaldehyde
≤0.00025% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
CO
形式
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
包裝
其他說明
货号为32213-4X2.5L-M 的产品即将停产。请订购32213-2.5L-M单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
货号32213-4X5L的产品即将停产。请订购32213-5L单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
货号32213-6X1L的产品即将停产。请订购32213-1L单瓶装,因为其具体参数与上述产品本质相同。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup