Merck
223697
Sigma-Aldrich
焦硫酸鉀
ACS reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$386.00
$386.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 G
$386.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NB.24
等级:
ACS reagent
表单:
powder
$386.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
ACS reagent
质量水平
表单
powder
浓度
37.5-38.6% H2SO4 in NaOH (titration)
杂质
≤0.002% H2SO4
≤0.01% insolubles
≤2.5% water
酸值
37.5‑38.6%
密度
2.512 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
痕量阳离子
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001%
SMILES字符串
[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/3K.H2O7S2.H2O4S/c;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-5(2,3)4/h;;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);(H2,1,2,3,4)/q3*+1;;/p-3
InChI key
ZXJZSJHWYNTTSK-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Electrochemical Behavior of Molten V2O5- K2S207-KHSO4 Systems.
Petrushina IM, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 144(2), 532-539 (1997)