主要文件
Z804487
Hellma® 吸收比色皿,流通池
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 18 μL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$932.00
$932.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$932.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121813
NACRES:
SB.32
$932.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
物料
optical glass
制造商/商品名称
Hellma 178.712-OS
参数
320-2500 nm spectral range
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
高度 × 宽度 × 直径
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
孔高度
8.5 mm
腔室体积
18 μL
路径长度
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2 polished windows; Compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes (outside diam. 1.9 mm, inside diam. 1.1 mm, 500 mm long)
2 windows polished aperture.
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)