This product has a circular hole with a PTFE stopper. This is a product of StarnaCells. See the supplier drawing and specifications below.
推荐产品
物料
PTFE stopper
quartz
制造商/商品名称
Starna™ 21/Q/10/UM
参数
170-2,700 nm spectral range
高度 × 宽度 × 直径
48 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
腔室体积
3.5 mL
路径长度
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
紫外线石英吸收池光谱匹配的 Spectrosil®,用于质量控制和研究应用。比色皿吸收池具有带光学抛光石英窗片的熔融主体。适合所有标准的分光光度计吸收池固定装置。
应用
- THC异构体检测和鉴别方法的改进:一项研究开发了一种改进的液相色谱-串联质谱(LC-MS-MS)方法,用于区分血液和尿液中的8-和9-四氢大麻酚异构体,利用(-)-11-n-9-羧基-δ8-THC等合成类似物进行准确的法医毒理学和大麻素分析(Reber et al., 2022)。
法律信息
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
其他客户在看
-
¿Las celdas de cuarzo son de boca ancha o con orificio circular?
1 answer