主要文件
Z626929
Hellma® 吸收比色皿,流通池
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 62 μL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,140.00
$1,140.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,140.00
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
$1,140.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
物料
Suprasil® quartz
制造商/商品名称
Hellma 170-700-QS
参数
200-2,500 nm spectral range
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 宽度 × 直径
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
腔室体积
62 μL
路径长度
1 mm
检测方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2 windows polished aperture.
flowthrough cells with 2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 17.5mm × 3.5mm rectangular
包装
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)