主要文件
Z802492
Hellma® 微型吸收比色皿
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$686.00
$686.00
预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 EA
$686.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121813
NACRES:
SB.32
$686.00
预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价索取更多信息
物料
Suprasil® quartz
描述
with 2 polished windows
制造商/商品名称
Hellma 108.002B-QS
参数
200-2500 nm spectral range
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 宽度 × 直径
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
腔室体积
500 μL
路径长度
10 mm
检测方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
with PTFE lid, black side walls and base
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)