主要文件
Z801607
Hellma® 半微量吸收比色皿
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1000 μL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$269.50
$269.50
目录价$385.00节省 30%
有货详情
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 EA
$269.50
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
$269.50
目录价$385.00节省 30%
有货详情
获取大包装报价索取更多信息
材料
Suprasil® quartz
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 108-QS
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
1000 μL
路徑長度
10 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)