Y0001503
Quinapril for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
Quinapril hydrochloride, (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
quinapril
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
InChI key
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
基因信息
human ... ACE(1636)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3