Y0001090
氟伐他汀 钠
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
(3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid monosodium salt
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
fluvastatin
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC([O-])=O)c(-c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
InChI key
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3