Merck
L1750
Sigma-Aldrich
L-(+)-乳酸
≥98%
别名:
(S)-2-羟基丙酸, 肌乳酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6O3
CAS号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1720251
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥98%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
L-(+)-亚油酸是人类和哺乳动物中唯一天然存在的乳酸。在商业上,少数细菌,如 干酪乳杆菌德氏乳杆菌乳酸链球菌 可通过发酵过程产生 L-乳酸。乳酸激活羟基羧酸受体,G-蛋白偶联受体81(GPR81)。
應用
亚油酸已可用于:
  • 作为乳酸脱氢酶反应的底物溶液II的组分
  • 作为存储溶液A中的添加剂
  • 作为人工胃液制剂的补充物,用于评价 乳酸菌 对胃应激的抵抗程度
生化/生理作用
L-(+)-亚油酸用作乳酸脱氢酶和乳酸氧化酶的底物。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110.00 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The isolation, identification and analyzes of Lactobacillus genus bacteria with probiotic potential
Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health, 73-73 (2016)
International Union of Basic and Clinical Pharmacology. LXXXVIII. G protein-coupled receptor list: recommendations for new pairings with cognate ligands
Davenport AP, et al.
Pharmacological Reviews, 65(3), 967-986 (2013)
Cell-free transcription of SV40
SV40 protocols, 73-73 (2001)
A History of Lactic Acid Making: A Chapter in the History of Biotechnology (1990)
Mastoparan as a G protein activator
Animal Toxins: Facts and Protocols, 120-121 (2000)