Merck
T6897
Sigma-Aldrich
L-(+)-酒石酸 二钾盐
别名:
L-2,3-二羟基丁二酸 二钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C4H4O6K2
CAS号:
分子量:
226.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
SMILES字符串
[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
InChI key
AVTYONGGKAJVTE-OLXYHTOASA-L
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)