蒸汽密度
3.4 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.16 mmHg ( 20 °C)
化驗
99%
自燃溫度
870 °F
expl. lim.
7.1 %
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI 密鑰
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
马来酸的结构由四个碳分子以及两端的羧酸基团组成,中心碳原子之间有一个双键。马来酸酐在其环状分子中具有五个原子,不饱和键在引发剂存在下经历自由基聚合。
應用
- 在高密度聚乙烯(HDPE)的接枝过程中,通过单体微胶囊化技术,可以将增强的功能和改进的性能引入聚合物中,用于功能涂层、膜或表面处理、粘合剂和涂层。
- 在聚乳酸(PLA)的功能化中,并在天然纤维生物复合材料中充当偶联剂。功能化改善了PLA和天然纤维之间的相容性和界面粘附,从而增强了所得到的生物复合材料的机械性能并扩大了其应用范围。
- 马来酸酐可用于合成不饱和聚酯树脂和用作合成重要产品的反应物,例如农业化学品、润滑剂添加剂,和食品酸化剂。
外觀
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
近十年来出现了原子层沉积(ALD)技术以满足各种需求,包括半导体器件小型化、多孔结构上的保形沉积和纳米颗粒涂层。ALD基于两个相继的自限性表面反应。
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
通过调整的理化特性,药物递送系统可根据需要设计为可递送治疗分子的智能系统。了解有关刺激响应材料药物递送应用的更多信息。
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.