生物源
bovine bile
品質等級
等級
HPLC grade
描述
zwitterionic
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
分子量
614.88 g/mol (anhydrous basis)
儲存條件
dry at room temperature (tightly closed)
技術
dialysis: suitable
electrophoresis: suitable
雜質
<0.04% DMF
CMC
8 mM
mp
157 °C (dec.) (lit.)
轉變溫度
cloud point >100 °C
溶解度
water: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChI 密鑰
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CHAPS水合物是一种在各种研究应用中得到广泛应用的缓冲液,可用作两亲性表面活性剂,可有效稳定血浆膜蛋白,稀释分析成分。特别值得一提的是,它可以通过透析或凝胶过滤可以轻松,这一特性增加了它的吸引力,令其成为荧光法测定分子质量的首选试剂。这一特性体现了CHAPS水合物在各种实验环境中的适应性。但是,在测试涉及对非特异性螯合剂敏感的多价金属或金属离子时要谨慎使用。除了传统的用途之外,CHAPS水合物可用作结合试验中的聚合物基质,可有效去除蛋白质溶液中的金属离子。
應用
特點和優勢
- 适用于生物化学和细胞生物学研究
- 可用于透析和电泳
- 用于研究应用的高纯度产品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
实验方案
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
相关内容
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from GE Healthcare.