Merck
PHR1792
Supelco
盐酸氟奋乃静
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
盐酸氟奋乃静 二盐酸盐, 4- [3- [2-(三氟甲基)-10H-吩噻嗪-10-基]丙基] -1-哌嗪乙醇 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$272.00
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$272.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H26F3N3OS · 2HCl
CAS号:
分子量:
510.44
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 167
traceable to Ph. Eur. F0280000
traceable to USP 1282004
API类
fluphenazine
表单
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C22H26F3N3OS.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
InChI key
MBHNWCYEGXQEIT-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... DRD2(1813)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
D1/D2多巴胺受体拮抗剂;吩噻嗪类抗精神病药;H1组胺受体拮抗剂。
分析说明
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入LRAA8814。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)