PHR1730
安非他酮
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
安非他酮 盐酸盐, (±)-2-(叔-丁基氨基)-1-(3-氯苯基)丙-1-酮, (±)-1-(3-氯苯基)-2-[(1,1-二甲基乙基)氨基]-1-丙酮 盐酸盐
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1078733
API类
bupropion
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
InChI key
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
应用
分析说明
其他说明
附注
推荐产品
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3