Merck
PHR1655
Supelco
卡比多巴
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
(S)-3-(3,4-二羟基苯基)-2-肼基-2-甲基丙酸 一水合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$170.00
$170.00
有货详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$170.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2O4 · H2O
CAS号:
分子量:
244.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
$170.00
有货详情
获取大包装报价
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 60
traceable to Ph. Eur. C0460000
traceable to USP 1095506
API 家族
carbidopa
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
InChI 密鑰
QTAOMKOIBXZKND-PPHPATTJSA-N
基因資訊
human ... DDC(1644)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
卡比多巴是一种外周脱羧酶抑制剂,通常与左旋多巴一起配制用于治疗帕金森氏′病的症状。其作用方式包括减少多巴胺的全身产生并最大程度地减少不良反应(如恶心)。[1][2]
药物质量控制中的二级标准品。为制药行业QC实验室及生产商内部工作标准品的制备,提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
卡比多巴可用作药物标准品,用于通过色谱技术测定药物制剂中的分析物。[3][1][4]
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA5756。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chaotropic agents in liquid chromatographic method development for the simultaneous analysis of levodopa, carbidopa, entacapone and their impurities
Vemic A, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 77(1-2), 9-15 (2013)
Modified high-performance liquid chromatography with electrochemical detection method for plasma measurement of levodopa, 3-O-methyldopa, dopamine, carbidopa and 3, 4-dihydroxyphenyl acetic acid
Karimi M, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 836(1-2), 120-123 (2006)
Stability-indicating method for the determination of levodopa, levodopa-carbidopa and related impurities
Kafil JB and Dhingra BS
Journal of Chromatography A, 667(1-2), 175-181 (1994)
Simultaneous estimation of levodopa and carbidopa by RP-HPLC using a fluorescence detector: its application to a pharmaceutical dosage form
Raut PP and Charde SY
Luminescence, 29(7), 762-771 (2014)
Vayu Maini Rekdal et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6445) (2019-06-15)
The human gut microbiota metabolizes the Parkinson's disease medication Levodopa (l-dopa), potentially reducing drug availability and causing side effects. However, the organisms, genes, and enzymes responsible for this activity in patients and their susceptibility to inhibition by host-targeted drugs are