Merck
PHR1736
Supelco
文拉法辛
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
文拉法辛 盐酸盐, (+/-)-1-[2-(二甲基氨基)-1-(4-甲氧基苯基)乙基]环己醇盐酸盐, 盐酸文拉法辛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H27NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
313.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 835
traceable to Ph. Eur. Y0000587
traceable to USP 1711268
API 家族
venlafaxine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
盐酸文拉法辛是文拉法辛的盐酸盐,一种非三环抗抑郁药和5-羟色胺-去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂。
應用
盐酸文拉法辛可作为药物参考标准品,通过反相高效液相色谱技术对药物制剂中的分析物进行定量。它还可作为二级药物标准品,通过液相色谱技术对药物制剂中的文拉法辛进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
文拉法辛是抗抑郁药。文拉法辛在人中的抗抑郁作用机制与其在中枢神经系统中神经递质活性的增强有关。文拉法辛是神经元 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取的有效抑制剂,是多巴胺再摄取的弱抑制剂。在体外,文拉法辛对毒蕈碱、组胺能或 α-1 肾上腺素能受体无明显活性。文拉法辛不具有 MAO 抑制剂活性。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质 (CRM) 按照 ISO 17034ISO/IEC 17025 生产和认证。所有关于此 CRM 的信息均记载在分析证书中。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入 LRAB7761。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Victoria C de Leeuw et al.
Neurotoxicology, 76, 1-9 (2019-10-09)
There is a need for in vitro tests for the evaluation of chemicals and pharmaceuticals that may cause developmental neurotoxicity (DNT) in humans. The neural embryonic stem cell test (ESTn) is such an in vitro test that mimics early neural
RP-HPLC estimation of venlafaxine hydrochloride in tablet dosage forms
Baldania LS, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(1), 124-124 (2008)
Stability indicating LC method for the estimation of venlafaxine in pharmaceutical formulations
Makhija NS and Vavia RP
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 28(6), 1055-1059 (2002)
Seham Alaiyed et al.
Journal of neurochemistry, 148(6), 810-821 (2019-01-31)
Drugs that target monoaminergic transmission represent a first-line treatment for major depression. Though a full understanding of the mechanisms that underlie antidepressant efficacy is lacking, evidence supports a role for enhanced excitatory transmission. This can occur through two non-mutually exclusive