certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 1075
traceable to Ph. Eur. Y0000297
traceable to USP 1392705
API类
mesalamine, mesalazine
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
附注
相关产品
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available