product name
Lercanidipine 盐酸盐, ≥98% (HPLC)
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
protect from light
顏色
yellow
起源
Forest Labs
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(OC)C1=C(C)NC(C)=C(C(OC(C)(C)CN(C)CCC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)C1C4=CC([N+]([O-])=O)=CC=C4.Cl
InChI
1S/C36H41N3O6.ClH/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3;1H
InChI 密鑰
WMFYOYKPJLRMJI-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
我们提供多种与钙通道相关的产品以满足您的各类研究需求。
We offers many products related to calcium channels for your research needs.